C105406
Cyclohexyl isothiocyanate
98%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.536 (lit.)
P. eboll.
219 °C (lit.)
Densità
0.996 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
S=C=NC1CCCCC1
InChI
1S/C7H11NS/c9-6-8-7-4-2-1-3-5-7/h7H,1-5H2
MZSJGCPBOVTKHR-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
203.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
95 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter