M1021
1-Methyl-4-phenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine
Sinonimo/i:
MPTP
About This Item
Prodotti consigliati
Controllo stupefacenti
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
P. ebollizione
128-132 °C/12 mmHg (lit.)
Stringa SMILE
CN1CCC(=CC1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H15N/c1-13-9-7-12(8-10-13)11-5-3-2-4-6-11/h2-7H,8-10H2,1H3
PLRACCBDVIHHLZ-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Attenzione
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - STOT SE 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)