Vai a
88185
Tetrazole solution
~0.45 M in acetonitrile, solution, suitable for DNA synthesis, filtered through a 1 μm filter
Tetrazole solution
Sinonimo/i:
1H-Tetrazole
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
100 mL
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
150,00 €
500 mL
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
551,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
CH2N4
Numero CAS:
Peso molecolare:
70.05
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
105799
Technique(s):
DNA synthesis: suitable
Bp:
84 °C (lit.)
150,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Tetrazole solution, suitable for DNA synthesis, filtered through a 1 μm filter, ~0.45 M in acetonitrile
form
liquid
Quality Segment
quality
filtered through a 1 μm filter
concentration
~0.45 M in acetonitrile
technique(s)
DNA synthesis: suitable
impurities
≤0.003% water
bp
84 °C (lit.)
mp
156-158 °C (lit.)
density
0.798 g/mL at 20 °C
SMILES string
c1nnn[nH]1
InChI
1S/CH2N4/c1-2-4-5-3-1/h1H,(H,2,3,4,5)
InChI key
KJUGUADJHNHALS-UHFFFAOYSA-N
General description
The product is ~0.45M solution of tetrazole in acetonitrile. Tetrazole ring plays significant role in various synthetic and industrial processes.
Application
Tetrazole solution is useful for DNA synthesis. It may be employed as a catalyst for the in situ synthesis of deoxyribonucleoside phosphoramidites.[1] It may be used in the preparation of following anionic nucleotide-lipids:[2]
  • thymidine 3′-(1,2-dilauroyl-sn-glycero-3-phosphate) , diC12-3′-dT
  • thymidine 3′-(1,2-dimyristoyl-sn-glycero-3-phosphate) diC14- 3′-dT
  • thymidine-3′-(1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphate) diC16- 3′-dT
Other Notes
Catalyst used in the phosphite triester method of oligonucleotide synthesis for the coupling of (dialkylamino)phosphines[3]
Disclaimer
Saturated solution at room temperature; storage below room temperature causes precipitation.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
8.57000L03300034442
BTT Activator 0.3 M
Sigma-Aldrich
L033000
BTT Activator
Acetonitrile suitable for DNA synthesis, ≥99.9% (GC)
Sigma-Aldrich
34442
Acetonitrile
technique(s)
DNA synthesis: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
DNA synthesis: suitable, cDNA synthesis: suitable
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
form
liquid
form
solution
form
-
form
liquid
bp
84 °C (lit.)
bp
81.6 °C/1013 hPa (Acetonitrile)
bp
-
bp
81-82 °C (lit.)
density
0.798 g/mL at 20 °C
density
-
density
-
density
0.786 g/mL at 25 °C (lit.)
impurities
≤0.003% water
impurities
-
impurities
-
impurities
≤0.0001% free alkali (as NH3), ≤0.001% free acid (as CH3COOH), ≤0.001% water (Karl Fischer)
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
41.0 °F - closed cup
flash_point_c
5 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
1–2 di 2 domande  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 risposta
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Utile?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 risposta
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Utile?
Recensioni
Filtri attivi
  1. 1 recensione solo con voto