Documenti fondamentali
36735
Supelco
Bis(2-ethylhexyl) phthalate
PESTANAL®, analytical standard
Sinonimo/i:
DEHP, Phthalic acid bis(2-ethylhexyl ester), ‘Dioctyl’ phthalate
Scegli un formato
1 G
41,40 €
41,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
41,40 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C24H38O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
390.56
Beilstein:
1890696
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
41,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Nome Commerciale
PESTANAL®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
P. ebollizione
386 °C (lit.)
Densità
0.985 g/mL at 20 °C (lit.)
applicazioni
agriculture
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Formato
neat
Stringa SMILE
CCCCC(CC)COC(=O)c1ccccc1C(=O)OCC(CC)CCCC
InChI
1S/C24H38O4/c1-5-9-13-19(7-3)17-27-23(25)21-15-11-12-16-22(21)24(26)28-18-20(8-4)14-10-6-2/h11-12,15-16,19-20H,5-10,13-14,17-18H2,1-4H3
BJQHLKABXJIVAM-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
This substance is listed on the positive list of the EU regulation 10/2011 for plastics intended to come into contact with food. Find all available reference materials for compounds listed in 10/2011 here
Applicazioni
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Note legali
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
392.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
200 °C - Pensky-Martens closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Jian Hou et al.
Ecotoxicology and environmental safety, 182, 109384-109384 (2019-07-05)
Exposure to polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) and phthalates link to oxidative stress and inflammatory response, which exert cellular aging. However, modification effect of seasonal factor on the association of PAHs or phthalates exposure with relative telomere length (RTL) or mitochondrial
Alessia Arena et al.
Food chemistry, 396, 133721-133721 (2022-07-24)
Phthalic acid esters (PAEs), known as phthalates, have a variety of industrial applications, mainly related to their ability to increase plastic softness,flexibility, and durability. With regard to toxicological aspects, several studies suggest that phthalates would act as endocrine-disrupting chemicals, and
Y Xu et al.
Indoor air, 25(1), 79-92 (2014-04-29)
Retail stores contain a wide range of products that can emit a variety of indoor pollutants. Among these chemicals, phthalate esters and polybrominated diphenyl ethers (PBDEs) are two important categories of semi-volatile organic compounds (SVOCs). Filters in heating, ventilation, and
Anne-Marie Saillenfait et al.
Journal of applied toxicology : JAT, 33(9), 1027-1035 (2013-06-12)
In utero exposure to the phthalate ester plasticizer di-n-hexyl phthalate (DnHP) is known to affect the development of the male reproductive system and induce alterations in androgen-dependent tissues of male rat offspring. Male reproductive malformations produced by several phthalates have
N B Hopf et al.
Toxicology letters, 224(1), 47-53 (2013-10-22)
Phthalates are suspected to be endocrine disruptors. Di(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) is assumed to have low dermal absorption; however, previous in vitro skin permeation studies have shown large permeation differences. Our aims were to determine DEHP permeation parameters and assess extent
Domande
1–4 di 4 domande  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 risposta
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Utile?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 risposta
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Utile?
  3. Hello I would like to know the density of this product (pestanal Bis(2-ethylhexyl) phthalate; CAS Number: 117-81-7). I searched but couldn't find it. I would be very grateful if you could help me. Thank you from now.
    1 risposta
    1. The density of this item is 0.985 g/mL at 20 °C (lit.)
      Utile?
  4. Good morning! What is the solubilty of the substance DEHP, please? And the solubility of the benzyl butyl phthalate? Thank you!
    1 risposta
    1. Both compounds are only slightly soluble in water. Product 36735 is not tested for solubility. According to the literature, it is soluble in ethanol, DMSO, benzene, and ether. No rate is reported. Also, according to the literature, the solubility of benzyl butyl phthalate (CAS 85-68-7,) is in chloroform, DMSO, and methanol. No rate is reported.