W276212
Myrcene
sum of isomers, ≥90%, natural, FG
Sinonimo/i:
β-Myrcene, 7-Methyl-3-methylene-1,6-octadiene
Scegli un formato
72,30 €
Scegli un formato
About This Item
72,30 €
Prodotti consigliati
Origine biologica
botanical
Livello qualitativo
Grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
agenzia
follows IFRA guidelines
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR part: 172.510
Densità del vapore
4.7 (vs air)
Tensione di vapore
~7 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥90%
Caratteristiche più verdi
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Indice di rifrazione
n20/D 1.469 (lit.)
P. ebollizione
167 °C (lit.)
Densità
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
limonene (sum of D, L and DL)
Categoria alternativa più verde
Organolettico
balsamic; herbaceous; woody
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C\C(C)=C/CCC(=C)C=C
InChI
1S/C10H16/c1-5-10(4)8-6-7-9(2)3/h5,7H,1,4,6,8H2,2-3H3
UAHWPYUMFXYFJY-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- Selective Reactivity of Myrcene for Vat Photopolymerization 3D Printing and Postfabrication Surface Modification.: This research highlights the selective reactivity of myrcene in vat photopolymerization for 3D printing, demonstrating its potential in creating functionalized surfaces for biomedical applications (Weems et al., 2020, Biomacromolecules).
- Inverse Vulcanization of Sulfur using Natural Dienes as Sustainable Materials for Lithium-Sulfur Batteries.: This article explores the use of myrcene and other natural dienes in the inverse vulcanization of sulfur, promoting sustainable materials for lithium-sulfur batteries (Gomez et al., 2016, ChemSusChem).
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
111.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
44 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?