Documenti fondamentali
M073000
Sigma-Aldrich
2-Cyanoethyl N,N,N′,N′-tetraisopropylphosphorodiamidite
Sinonimo/i:
Bis(diisopropylamino)(2-cyanoethoxy)phosphine
About This Item
Formula condensata:
{[(CH3)2CH]2N}2POCH2CH2CN
Numero CAS:
Peso molecolare:
301.41
Beilstein:
3590103
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116105
ID PubChem:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Tipo
for DNA synthesis
Nome Commerciale
Proligo Reagents
Saggio
≥99% (31P-NMR)
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.470 (lit.)
P. ebollizione
100 °C/0.5 mmHg (lit.)
Densità
0.949 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC(C)N(C(C)C)P(OCCC#N)N(C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C15H32N3OP/c1-12(2)17(13(3)4)20(19-11-9-10-16)18(14(5)6)15(7)8/h12-15H,9,11H2,1-8H3
RKVHNYJPIXOHRW-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 3 - Skin Sens. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
119.3 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
48.5 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)