Documenti fondamentali
M072000
Sigma-Aldrich
2-Cyanoethyl N,N-diisopropylchlorophosphoramidite
Sinonimo/i:
Chloro(diisopropylamino)-β-cyanoethoxyphosphine
Scegli un formato
5 G
432,00 €
432,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
432,00 €
About This Item
Formula condensata:
[(CH3)2CH]2NP(Cl)OCH2CH2CN
Numero CAS:
Peso molecolare:
236.68
Beilstein:
3588525
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
432,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Tipo
for DNA synthesis
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Proligo Reagents
Saggio
≥97.0% (31P-NMR)
Stato
liquid
Colore
clear to very slightly hazy colorless
Densità
1.061 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(C)N(C(C)C)P(Cl)OCCC#N
InChI
1S/C9H18ClN2OP/c1-8(2)12(9(3)4)14(10)13-7-5-6-11/h8-9H,5,7H2,1-4H3
QWTBDIBOOIAZEF-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
2-Cyanoethyl N,N-diisopropylchlorophosphoramidite is a monochloridite phosphorylation reagent used for DNA synthesis.
Pittogrammi
FlameCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Abdelaziz Al Ouahabi et al.
Journal of the American Chemical Society, 137(16), 5629-5635 (2015-04-09)
Sequence-defined non-natural polyphosphates were prepared using iterative phosphoramidite protocols on a polystyrene solid support. Three monomers were used in this work: 2-cyanoethyl (3-dimethoxytrityloxy-propyl) diisopropylphosphoramidite (0), 2-cyanoethyl (3-dimethoxytrityloxy-2,2-dimethyl-propyl) diisopropylphosphoramidite (1), and 2-cyanoethyl (3-dimethoxytrityloxy-2,2-dipropargyl-propyl) diisopropylphosphoramidite (1'). Phosphoramidite coupling steps allowed rapid synthesis