Documenti fondamentali
215139
Sigma-Aldrich
Pyridine trifluoroacetate
98%
Sinonimo/i:
Trifluoroacetic acid pyridine salt
Scegli un formato
100 G
171,00 €
171,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 G
171,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H6F3NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
193.12
Beilstein:
3735993
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
171,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
98%
Stato
chunks
Punto di fusione
83-86 °C (lit.)
Solubilità
water: soluble 5%, clear, colorless
Gruppo funzionale
carboxylic acid
fluoro
Stringa SMILE
c1ccncc1.OC(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C5H5N.C2HF3O2/c1-2-4-6-5-3-1;3-2(4,5)1(6)7/h1-5H;(H,6,7)
NRTYMEPCRDJMPZ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Pyridine trifluoroacetate forms reversed micelles with alkylammonium carboxylates in benzene[1].
Applicazioni
  • On-tissue chemical oxidation followed by derivatization for mass spectrometry imaging: Investigates a technique for enhancing mass spectrometry imaging of hydroxyl-containing biomolecules using pyridine trifluoroacetate, which could be useful in bioanalytical applications (Wang et al., 2023).
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Osmotic and activity coefficients of some pyridine complexes with halogenoacetic acids in benzene at 25?C.
Dega-Szapran Z and Szafran M.
Journal of Molecular Liquids, 25(2), 109-113 (1983)