766305
Bis(2-cyanoethyl)-N,N-diisopropylphosphoramidite
95%
Sinonimo/i:
Bis(2-cyanoethoxy)(diisopropylamino)phosphine, Bis(2-cyanoethoxy)-N,N-diisopropylaminophosphine
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
95%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.465
Densità
1.039 g/mL at 25 °C
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC(C)N(C(C)C)P(OCCC#N)OCCC#N
InChI
1S/C12H22N3O2P/c1-11(2)15(12(3)4)18(16-9-5-7-13)17-10-6-8-14/h11-12H,5-6,9-10H2,1-4H3
LDHWBEHZLFDXCU-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
165.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
73.9 °C