L1254
L-Lactic Dehydrogenase from rabbit muscle
Type XI, lyophilized powder, 600-1,200 units/mg protein
Sinonimo/i:
Anaerobic Lactate Dehydrogenase, Lactate, NAD-lactate dehydrogenase, (S)-Lactate: NAD+ oxidoreductase, L-LDH, LAD, LD
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit muscle
Tipo
Type XI
Forma fisica
lyophilized powder
Attività specifica
600-1,200 units/mg protein
PM
140 kDa
Composizione
protein, 90-100%
Condizioni di stoccaggio
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place)
tecniche
activity assay: suitable
Colore
white
Attività estranea
pyruvate kinase, myokinase, malic dehydrogenase, glutamic-pyruvic transaminase, glutamic-oxalacetic transaminase and α-glycerophosphate dehydrogenase ≤0.01%
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Isoelectric point: 8.4-8.6
Optimal pH : 7.5 .
Applicazioni
- as a component of activation and relaxing solution in ATPase activity and isometric steady-state tension measurements with muscle fiber
- in Trypanosoma congolense pyruvate kinase activity assay
- in pyruvate kinase (PK) assay with rice plastidic PK enzyme OsPK2
Azioni biochim/fisiol
Definizione di unità
Risultati analitici
Anticorpo
Enzima
Inibitore
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
I clienti hanno visto anche
Articoli
For use as a marker in SDS-PAGE; Albumin from chicken egg white, For use as a marker in SDS-PAGE; L-Lactic Dehydrogenase from rabbit muscle, Type XI, lyophilized powder, 600-1,200 units/mg protein