H41803
N-(Hydroxymethyl)phthalimide
97%
Sinonimo/i:
Phthalimidomethanol
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Punto di fusione
147-149 °C (lit.)
Stringa SMILE
OCN1C(=O)c2ccccc2C1=O
InChI
1S/C9H7NO3/c11-5-10-8(12)6-3-1-2-4-7(6)9(10)13/h1-4,11H,5H2
MNSGOOCAMMSKGI-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Confezionamento
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3