761885
1-(Bromomethyl)pyrene
Sinonimo/i:
1-Pyrenylmethyl bromide
Stato
solid
Livello qualitativo
Punto di fusione
140-145 °C
Gruppo funzionale
bromo
Stringa SMILE
BrCc1ccc2ccc3cccc4ccc1c2c34
InChI
1S/C17H11Br/c18-10-14-7-6-13-5-4-11-2-1-3-12-8-9-15(14)17(13)16(11)12/h1-9H,10H2
UGMXRPVWWWDPFC-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?