Documenti fondamentali
GF91664534
Polyamide/Imide
(PAI), sheet, thickness 6.35 mm, size 200 × 200 mm, tolerance -50
Sinonimo/i:
AM313050
Scegli un formato
1 EA
1.590,00 €
1.590,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
1.590,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
1.590,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
sheet
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 916-645-34
Misura
200 × 200 mm
Spessore
6.35 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)