GF67253306
Polyetheretherketone
(PEEK), monofilament, diam. 0.45 mm, L 20 m, condition type c, additive free
Sinonimo/i:
EK305945
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
monofilament
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 672-533-06
Lunghezza
20 m
Diametro
0.45 mm