Documenti
GF75065755
Polyetheretherketone
(PEEK), powder, mean particle size 50µm, weight 100 g
Sinonimo/i:
EK306010
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Forma fisica
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 750-657-55
Peso
100 g
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3