GF10188491
Polyetheretherketone
(PEEK), powder, mean particle size 50micron, weight 1000 g
Sinonimo/i:
EK306010
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 101-884-91
Peso
1000 g
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3