430935
Poly(tetrafluoroethylene)
powder (free-flowing), 1 μm particle size
Sinonimo/i:
Fluorinated polymer, Fluoropolymer, PTFE
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
powder (free-flowing)
Dimensione particelle
1 μm
Temp. transizione
Tm 321 °C
Densità
2.15 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
F\C(F)=C(\F)F
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Compatibilità
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Polymer electrolyte membrane (PEM) fuel cells offer high efficiency and low-temperature operation, reducing oil use in light-duty vehicle transportation.