Documenti fondamentali
GF73163640
Phosphor bronze alloy, Cu94Sn6
5m insulated wire, 0.025mm conductor diameter, 0.0025mm insulation thickness, polyimide insulation
Sinonimo/i:
CU055810
Scegli un formato
1 EA
326,00 €
326,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
326,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
326,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Descrizione
polyimide insulation
Stato
wire (insulated)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 731-636-40
Lunghezza
5 m
Diam. conduttore
0.025 mm
Spessore isolante
0.0025 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)