GF35196330
Palladium
tube, 100mm, outside diameter 2.0mm, inside diameter 1.6mm, wall thickness 0.2mm, as drawn, 99.95%
Sinonimo/i:
Palladium, PD007150
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99.95%
Forma fisica
tubes
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 351-963-30
Resistività
9.96 μΩ-cm, 20°C
L × spess. parete
100 mm × 0.2 mm
D.E. × D.I.
2.0 mm × 1.6 mm
P. eboll.
2970 °C (lit.)
Punto di fusione
1554 °C (lit.)
Densità
12.02 g/cm3 (lit.)
Stringa SMILE
[Pd]
InChI
1S/Pd
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N