Documenti fondamentali
Z225282
Precision crucible tongs
L 20 in. (508 mm)
Scegli un formato
1 EA
54,10 €
54,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
54,10 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122200
NACRES:
NB.43
54,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
stainless steel
Confezionamento
pack of 1 ea
Lunghezza
20 in. (508 mm)
Descrizione generale
Stainless steel tongs with serrated tapered tips, which meet precisely when closed.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3