Documenti
GF68265603
Polyamide - Nylon 6, 6 - 30% Glass Fiber Reinforced
(PA 6,6 30% GFR), rod, diam. 30 mm, L 1000 mm, black
Sinonimo/i:
AM367930
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 682-656-03
Lunghezza
1000 mm
Diametro
30 mm
Colore
black