Documenti
GF34603219
Phosphor bronze alloy, Cu94Sn6
5m wire, 0.025mm diameter, hard
Sinonimo/i:
CU055120
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Forma fisica
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 346-032-19
L × diam.
5 m × 0.025 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3