Documenti fondamentali
GF65194050
Alumina/Silica
fiber, Al2O3 80%/SiO2 20%, tex number 205, length 100 m, filament diameter 0.01mm
Sinonimo/i:
AJ615720
Scegli un formato
1 EA
707,00 €
707,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
707,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
11181511
NACRES:
NA.23
707,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
fibers
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 651-940-50
Lunghezza
100 m
Diametro
0.01 mm , filament diameter
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)