GF31811060
Alumina/Silica
fiber, Al2O3 80%/SiO2 20%, tex number 205, length 1 m, filament diameter 0.01mm
Sinonimo/i:
AJ615720
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
fibers
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 318-110-60
Lunghezza
1 m
Diametro
0.01 mm , filament diameter
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3