Documenti fondamentali
GF18024511
Alumina
powder, mean particle size 45 micron, weight 1000 g, purity 99.9%
Sinonimo/i:
AL606010
Scegli un formato
1 EA
393,00 €
393,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
393,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
11181511
NACRES:
NA.23
393,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
99.9%
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 180-245-11
Peso
1000 g
Dimens. media particelle
45 μm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
Aluminum oxide powder, ultra dry
Sigma-Aldrich
769290
Aluminum oxide
Aluminum oxide powder, 99.99% trace metals basis
Sigma-Aldrich
229423
Aluminum oxide
Zinc oxide powder, max. particle size 45 micron, weight 100 g, high purity 99.999%
GF39019260
Zinc oxide
Alumina NIST® SRM® 742, reference point
NIST742
Alumina
Aluminum oxide nanopowder, 13 nm primary particle size (TEM), 99.8% trace metals basis
Sigma-Aldrich
718475
Aluminum oxide