GF31721554
Alumina/Silica
fiber, Al2O3 80%/SiO2 20%, tex number 205, length 50 m, filament diameter 0.01mm
Sinonimo/i:
AJ615720
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
fibers
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 317-215-54
Lunghezza
50 m
Diametro
0.01 mm , filament diameter