Documenti fondamentali
GF41348864
Alumina
powder, max. particle size 0.1 micron, weight 200 g, condition 99.99% gamma alumina powder.
Sinonimo/i:
AL606022
Scegli un formato
1 EA
270,00 €
270,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
270,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
11181511
NACRES:
NA.23
270,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥99.99%
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 413-488-64
Peso
200 g
Dimens. max. particelle
0.1 μm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
Aluminum oxide powder, ultra dry
Sigma-Aldrich
769290
Aluminum oxide
Aluminum oxide 99.997% trace metals basis
Sigma-Aldrich
202606
Aluminum oxide
Alumina NIST® SRM® 742, reference point
NIST742
Alumina
Aluminum oxide nanopowder, 13 nm primary particle size (TEM), 99.8% trace metals basis
Sigma-Aldrich
718475
Aluminum oxide
Aluminum oxide powder, 99.99% trace metals basis
Sigma-Aldrich
229423
Aluminum oxide