Documenti fondamentali
GF41495621
Alumina
tube, outside diameter 3.0 mm, length 200 mm, wall thickness 0.7 mm
Sinonimo/i:
AL607060
About This Item
Codice UNSPSC:
11181511
NACRES:
NA.23
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Stato
tubes
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 414-956-21
Lunghezza
200 mm
D.E.
3.0 mm
Spessore delle pareti
0.7 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)