Documenti
GF38558380
Alumina
tube, outside diameter 3.0 mm, length 500 mm, wall thickness 0.7 mm
Sinonimo/i:
AL607060
About This Item
Codice UNSPSC:
11181511
NACRES:
NA.23
Forma fisica
tubes
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 385-583-80
Lunghezza
500 mm
D.E.
3.0 mm
Spessore delle pareti
0.7 mm