Documenti fondamentali
GF00537207
Alumina
tube, outside diameter 4.0 mm, length 250 mm, wall thickness 0.75 mm
Sinonimo/i:
AL607090
Scegli un formato
1 EA
191,00 €
191,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
191,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
11181511
NACRES:
NA.23
191,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
tubes
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 005-372-07
Lunghezza
250 mm
D.E.
4.0 mm
Spessore delle pareti
0.75 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5