GF06853855
Alumina
tube, outside diameter 10.0 mm, length 150 mm, wall thickness 1.5 mm
Sinonimo/i:
AL607200
About This Item
Codice UNSPSC:
11181511
NACRES:
NA.23
Prodotti consigliati
Stato
tubes
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 068-538-55
Lunghezza
150 mm
D.E.
10.0 mm
Spessore delle pareti
1.5 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)