Documenti fondamentali
GF15587242
Polypropylene
(PP), film, thickness 0.01 mm, size 500 × 500 mm, condition biaxially oriented
Sinonimo/i:
PP301100
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Stato
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 155-872-42
Misura
500 × 500 mm
Spessore
0.01 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)