Documenti
GF12197112
Polypropylene
(PP), film, thickness 0.025 mm, size 600 × 600 mm, condition biaxially oriented
Sinonimo/i:
PP301025
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Forma fisica
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 121-971-12
Misura
600 × 600 mm
Spessore
0.025 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3