GBL620001
Grace Bio-Labs SecureSeal™ adhesive sheets
thickness 0.12 mm , double sided, size 7.25 in. × 10 in.
Sinonimo/i:
silicone sheet with double sided adhesive
Scegli un formato
46,90 €
Spedizione prevista il28 aprile 2025Dettagli
Scegli un formato
About This Item
46,90 €
Spedizione prevista il28 aprile 2025Dettagli
Prodotti consigliati
Materiali
colorless
silicone/adhesive
Sterilità
non-sterile
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Grace Bio-Labs 620001
Misura
7.25 in. × 10 in.
Spessore
0.12 mm , double sided
Descrizione generale
Grace Bio-Labs SecureSeal™ adhesive sheets are made up of SecureSeal™ adhesive, which is used to make HybriWell™ and SecureSeal™ incubation chambers. It has a thin, double-sided tape on a non-woven carrier, a clear, polyester liner on one surface, and a white clay-coated paper on the other. SecureSeal™ sheets are available in various thicknesses.
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)