Documenti fondamentali
GF07614468
Polycarbonate
(PC), film, thickness 0.75 mm, size 100 × 100 mm, clear
Sinonimo/i:
CT301375
Scegli un formato
1 EA
133,00 €
5 EA
729,00 €
10 EA
1.340,00 €
133,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
133,00 €
5 EA
729,00 €
10 EA
1.340,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
133,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 076-144-68
Misura
100 × 100 mm
Spessore
0.75 mm
Colore
clear
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)