Documenti fondamentali
Z123331
Sigma-Aldrich
Paper insert
round hole, diam. 5.0 mm
Scegli un formato
200 EA
124,00 €
124,00 €
Prezzo di listino248,00 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
200 EA
124,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
SB.32
124,00 €
Prezzo di listino248,00 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Materiali
round hole
tecniche
IR spectroscopy: suitable
Diametro
5.0 mm
Descrizione generale
For making smaller KBr pellets. Use with the Aldrich macro-micro KBr pellet die (Z506699). Inserts also fit the Magnetic KBr pellet holder (Z112489) or Econo-Card (Z123544).
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)