GF32517020
Polycarbonate
(PC), sheet, thickness 1 mm, size 150 × 150 mm, clear
Sinonimo/i:
CT303050
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
sheet
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 325-170-20
Misura
150 × 150 mm
Spessore
1 mm
Colore
clear
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3