Documenti fondamentali
GF04159245
T1 - thermocouple alloy, Ni90Cr10
insulated wire, 100m length, 0.125mm conductor diameter, 0.015mm insulation thickness, polyester insulation
Sinonimo/i:
NI095840
Scegli un formato
1 EA
878,00 €
878,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
878,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
878,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Descrizione
polyester insulation
thermocouple wire
Stato
wire (insulated)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 041-592-45
Spessore isolante
0.015 mm
Lungh. filo × diam.
100 m × 0.125 mm , conductor diameter
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Applicazioni
may be used as one component of a thermocouple
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)