Documenti fondamentali
GF03964989
Gold-palladium alloy, Au75Pd25
50mm tube, 3.0mm outside diameter, 0.15mm wall thickness, 2.7mm inside diameter, as drawn
Sinonimo/i:
AU017200
Scegli un formato
1 EA
1.360,00 €
1.360,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
1.360,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
1.360,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
tubes
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 039-649-89
Lungh. × spessore
50 mm × 0.15 mm
D.E. × D.I.
3.0 mm × 2.7 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)