Documenti fondamentali
354400
Sigma-Aldrich
Glutaraldehyde Solution
25% Aqueous
Sinonimo/i:
Dialdeide glutarica, Pentano-1,5-diale
Scegli un formato
500 ML
254,00 €
254,00 €
Spedizione prevista il29 maggio 2025Dettagli
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 ML
254,00 €
About This Item
Formula condensata:
OHC(CH2)3CHO
Numero CAS:
Peso molecolare:
100.12
Beilstein:
605390
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116133
NACRES:
NA.32
254,00 €
Spedizione prevista il29 maggio 2025Dettagli
Nome del prodotto
Glutaraldeide,
Descrizione
Merck USA index - 14, 4472
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (TLC)
Stato
liquid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
tecniche
electron microscopy: suitable
Colore
clear light yellow
Solubilità
water: soluble
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
10-30°C
Stringa SMILE
[H]C(CCCC([H])=O)=O
InChI
1S/C5H8O2/c6-4-2-1-3-5-7/h4-5H,1-3H2
SXRSQZLOMIGNAQ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Used for cross-linking proteins and polyhydroxy materials. Also used as a fixative for tissues.
Attenzione
Toxicity: Toxic (F)
Stato fisico
25% aqueous solution.
Altre note
Due to the nature of the Hazardous Materials in this shipment, additional shipping charges may be applied to your order. Certain sizes may be exempt from the additional hazardous materials shipping charges. Please contact your local sales office for more information regarding these charges.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Sujin Park et al.
Histochemistry and cell biology, 153(2), 89-99 (2019-11-14)
Autophagy is a degradative cellular process that can be both non-selective and selective and begins with the formation of a unique smooth double-membrane phagophore which wraps around a portion of the cytoplasm. Excess and damaged organelles and cytoplasmic protein aggregates
Domande
1–3 di 3 domande  
  1. Color of glutaraldehyde
    1 risposta
    1. As stated under the Properties section, this product is clear light yellow in color.
      Utile?
  2. hello, I would like to know if 25% is w/w
    1 risposta
    1. This product is a 25% w/w solution.
      Utile?
  3. Hi, I wanted to aks if we can work with Glutaraldehyde, Sigma #354400 under a standard LAF bench for sterile cell culture work? Thanks. Best, Julia
    1 risposta
    1. No, the safety data sheet for Product 35440, Glutaraldehyde, suggests to use this chemical under a fume hood to avoid inhalation and generation of vapours/aerosols. A laminar flow hood is unlike a fume hood in that it pulls air horizontal and parallel towards the work surface while a fume hood recirculates air back into the hood to remove harmful contaminants. For more details about safely handling this chemical please refer to the SDS using this link: https://www.sigmaaldrich.com/sds/mm/354400.