Merck
Tutte le immagini(5)
Documenti
G5882
Sigma-Aldrich
Glutaraldeide
Grade I, 25% in H2O, specially purified for use as an electron microscopy fixative
Sinonimo/i:
Dialdeide glutarica, Pentano-1,5-diale
About This Item
Formula condensata:
OHC(CH2)3CHO
Numero CAS:
Peso molecolare:
100.12
Beilstein:
605390
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352114
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
Livello qualitativo
Tipo
Grade I
Forma fisica
liquid
Concentrazione
25% in H2O
tecniche
electron microscopy: suitable (fixative)
electron microscopy: suitable
Colore
colorless
Intervallo di pH utile
2.9
Punto di fusione
-10 °C ((14 °F ))
Solubilità
water: soluble at 20 °C
applicazioni
cell analysis
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H]C(CCCC([H])=O)=O
InChI
1S/C5H8O2/c6-4-2-1-3-5-7/h4-5H,1-3H2
SXRSQZLOMIGNAQ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
La glutaraldeide (dialdeide glutarica, pentan-1-5-diale) è una dialdeide alifatica impiegata diffusamente come reagente biochimico polivalente. Le soluzioni di glutaraldeide contengono sia la forma monomerica sia quella polimerica, caratterizzate da proprietà di fissazione differenti. Tra le altre cose, è stata impiegata come reagente per la formazione di legami crociati tra proteine (crosslinker) per facilitare l′immobilizzazione enzimatica in microscopia, istochimica e citochimica. Questo composto agisce da crosslinker omobifunzionale reattivo con i gruppi amminici e da fissativo per le cellule prima dell′SDS-PAGE, la colorazione o la microscopia elettronica e per questo risulta indicato per studi morfologici vari.
La glutaraldeide stabilisce legami crociati tra derivati amminici e idrazinici da un lato e proteine, o altri polimeri che presentano gruppi amminici, dall′altro. Nello specifico, la glutaraldeide è stata impiegata in alcune reazioni di accoppiamento diretto di idrazidi biotinilate ad acidi nucleici, facendo intravedere potenziali applicazioni di questo approccio nella coniugazione di idrazidi o di idrossilammine fluorescenti con molecole di DNA. La glutaraldeide è stata impiegata in studi di istologia per conservare sezioni di tessuti da sottoporre ad esame approfondito.
Applicazioni
La soluzione di glutaraldeide è stata usata:
  • per la fissazione di campioni di sangue da analizzare mediante microscopia elettronica a scansione (SEM)
  • per fissare frammenti di impalcature porose 3D per l′analisi SEM
  • nell′ambito delle terapie farmacologiche, per trattare cellule K562 (leucemia) in modo che si formino legami crociati permanenti tra componenti cellulari.
Azioni biochim/fisiol
La glutaraldeide può essere usata nella ricerca biomedica per la fissazione delle cellule. Può anche essere usato come strumento per lo studio di globuli rossi sani e patologici. La glutaraldeide viene impiegata per disinfettare dispositivi medici quali tubi degli spirometri, endoscopi, dializzatori, sistemi di miscelazione e sistemi di erogazione della soluzione dializzante per apparecchiature da emodialisi, sonde endocavitarie, trasduttori, attrezzature per anestesia e terapie respiratorie e per rendere nuovamente utilizzabili i trocar laparoscopici monouso in plastica.
Caratteristiche e vantaggi
  • Versatile e adattabile ad un′ampia varietà di applicazioni di laboratorio e di ricerca
  • Soluzione pronta all′uso, riduce i tempi di preparazione sperimentali
Altre note
Consigliato per tecniche che richiedono elevata purezza.
Per acquisire un quadro completo della nostra ampia selezione di monosaccaridi disponibili per la vostra ricerca, vi invitiamo a consultare la nostra pagina dedicata ai carboidrati.
Per ulteriori informazioni sulla nostra gamma di Composti biochimici, compilare questo modulo.
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Possiedi già questo prodotto?
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
Malwina Sosnowska et al.
International journal of nanomedicine, 14, 6197-6215 (2019-09-10)
Degradation of the extracellular matrix (ECM) changes the physicochemical properties and dysregulates ECM-cell interactions, leading to several pathological conditions, such as invasive cancer. Carbon nanofilm, as a biocompatible and easy to functionalize material, could be used to mimic ECM structures
Jules D P Valentin et al.
Journal of colloid and interface science, 552, 247-257 (2019-05-28)
Many materials used in the medical settings such as catheters and contact lenses as well as most biological tissues are not purely elastic, but rather viscoelastic. While substrate elasticity has been investigated for its influence on bacterial adhesion, the impact
Mariafrancesca Cascione et al.
International journal of molecular sciences, 20(14) (2019-07-26)
The side effects induced by nanoparticle exposure at a cellular level are one of the priority research topics due to the steady increase in the use of nanoparticles (NPs). Recently, the focus on cellular morphology and mechanical behavior is gaining
Stéphane Jauréguiberry et al.
Blood, 124(2), 167-175 (2014-05-27)
Patients with severe malaria treated with artesunate sometimes experience a delayed hemolytic episode. Artesunate (AS) induces pitting, a splenic process whereby dead parasites are expelled from their host erythrocytes. These once-infected erythrocytes then return to the circulation. We analyzed hematologic
Stephanie J Bissel et al.
Journal of neuropathology and experimental neurology, 74(8), 767-777 (2015-06-27)
Human parechovirus 3 (HPeV3) is a picornavirus associated with neurologic disease in neonates. Human parechovirus 3 infection of preterm and term infants is associated with seizures and destructive periventricular white matter lesions. Despite unremarkable cerebrospinal fluid (CSF), HPeV3 RNA can
Contenuto correlato
Three-dimensional (3D) printing of biological tissue is rapidly becoming an integral part of tissue engineering.