Documenti fondamentali
160504
Sigma-Aldrich
9-Fluorenemethanol
99%
Sinonimo/i:
9-(Hydroxymethyl)fluorene, 9-Fluorenylmethanol
Scegli un formato
10 G
109,00 €
50 G
228,90 €
109,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Request a Bulk Order
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 G
109,00 €
50 G
228,90 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H12O
Numero CAS:
Peso molecolare:
196.24
Beilstein:
2330017
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
109,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Request a Bulk Order
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Saggio
99%
Stato
solid
Punto di fusione
105-107 °C (lit.)
Solubilità
methanol: soluble 50 mg/mL, clear (very hazy colorless to yellow and Colorless to Green-Yellow)
Gruppo funzionale
hydroxyl
Stringa SMILE
OCC1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C14H12O/c15-9-14-12-7-3-1-5-10(12)11-6-2-4-8-13(11)14/h1-8,14-15H,9H2
XXSCONYSQQLHTH-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Vibrational spectroscopy of jet-cooled 9-fluorenemethanol and its clusters 9-fluorenemethanol-H2O, 9-fluorenemethanol-CH3OH, 9-fluorenemethanol-C2H5OH and 9-fluorenemethanol-C3H7OH has been studied by IR-UV double-resonance method.[1] Electropolymerization of 9-fluorenemethanol in boron trifluoride diethyl etherate leads to low-potential electrodeposition of semiconducting poly(9-fluorenemethanol) (PFMO) film.[2]
Applicazioni
9-Fluorenemethanol, N-protecting reagent[3], was used in the peptide syntheses.[4][5] 9-Fluorenemethanol was also used in the synthesis of deoxynucleoside 9-fluorenemethyl phosphorodithioates.[6]
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Journal of the American Chemical Society, 115, 4497-4497 (1993)
2'-Deoxynucleoside Dithiophosphates: Synthesis and Biological Studies1.
Seeberger PH, et al.
Journal of the American Chemical Society, 117(5), 1472-1478 (1995)
Swarna Basu et al.
The Journal of chemical physics, 120(12), 5631-5641 (2004-07-23)
Vibrational spectroscopy of jet-cooled 9-fluorenemethanol and its clusters 9-fluorenemethanol-H2O, 9-fluorenemethanol-CH3OH, 9-fluorenemethanol-C2H5OH, and 9-fluorenemethanol-C3H7OH has been carried out using an IR-UV double-resonance method. The spectrum of the OH stretching vibration, v(OH), has been measured for the 9-fluorenemethanol monomer and for each
Synthesis, 119-119 (1990)
The Journal of Organic Chemistry, 57, 6421-6421 (1992)