180637
9-Hydroxy-9-fluorenecarboxylic acid
96%
Sinonimo/i:
Flurenol, 9-Hydroxyfluorene-9-carboxylic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
96%
Punto di fusione
162-166 °C (lit.)
Stringa SMILE
OC(=O)C1(O)c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C14H10O3/c15-13(16)14(17)11-7-3-1-5-9(11)10-6-2-4-8-12(10)14/h1-8,17H,(H,15,16)
GXAMYUGOODKVRM-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2