Documenti fondamentali
DWKCP2000P
Azlon Hexagonal Base Polypropylene Cylinders with Molded Graduations
class B, capacity 2000 mL , with +/20mL tolerance
Sinonimo/i:
CP2000P
Scegli un formato
1 EA
54,10 €
54,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
54,10 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121805
NACRES:
NA.54
54,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Caratteristiche
class B
graduated
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Azlon CP2000P
Capacità
2000 mL , with +/20mL tolerance
Applicazioni
Suitable for the measurement and dispensing of liquids in the laboratory
Caratteristiche e vantaggi
Conform to ISO 6706 with anti-suction designto prevent base sticking to wet surface
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)