Documenti fondamentali
Z323268
BRAND® wide-mouth bottles with screw cap, PTFE
capacity 500 mL
Scegli un formato
1 EA
260,00 €
260,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
260,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
260,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
PTFE bottle
PTFE cap
round bottle
white bottle
wide-mouth bottle
Giunto
joint threaded neck
Caratteristiche
with cap
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
BRAND 130554
Capacità
500 mL
diam. × alt.
80 mm × 150 mm
D.I. collo
52 mm
Descrizione generale
  • BRAND® wide-mouth bottles are ideal for safe transport and storing of liquids and powders.
  • Polytetrafluoroethylene (PTFE) material offers high chemical and thermal resistance.
  • Sturdy, strong-walled designed bottles include a screw cap for sample protection.
  • Wide-mouth facilitates easy access to samples.
Outstanding chemical and thermal resistance. Sturdy, strong-walled design.
Altre note
BR130554 (India)
Note legali
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)