Documenti fondamentali
DWKBLP0125PGRA
Azlon Polypropylene Graduated Wide Neck Round Bottle with Write-On Panel
screw cap, round translucent polypropylene bottle, capacity 125 mL
Sinonimo/i:
BLP0125PGRAD
Scegli un formato
10 EA
30,40 €
30,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 EA
30,40 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121818
NACRES:
NB.43
30,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
round translucent polypropylene bottle
screw cap
wide-neck
Sterilità
non-sterile
Confezionamento
pkg of 10 ea
Produttore/marchio commerciale
Azlon BLP0125PGRA
Capacità
125 mL
Applicazioni
Ideal for management and storage of both liquid and powder samples
Caratteristiche e vantaggi
Graduated write on panel
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)