Documenti fondamentali
DWK73662-13
KIMBLE® KIM-KAP® push cap
red polypropylene cap, cap diam. (13 mm)
Scegli un formato
1000 EA
150,00 €
150,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1000 EA
150,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
150,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
red polypropylene cap
Sterilità
non-sterile
Confezionamento
case of 1000 ea
Produttore/marchio commerciale
Kimble® 73662-13
Diam. tappo
(13 mm)
Descrizione generale
  • KIM-KAP polypropylene closures for culture tubes
  • Autoclavable
  • Color coded
Caratteristiche e vantaggi
  • Autoclavable
  • Color coded
Note legali
KIM-KAP is a registered trademark of DWK LIFE SCIENCES LLC
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)