Documenti fondamentali
DWK212165306
Duran® Erlenmeyer narrow-neck flasks
flask capacity (800 mL)
Sinonimo/i:
212165306
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.17
Il prodotto DWK212165306 al momento non è in vendita nel tuo paese Contatta l'Assistenza Tecnica.
Materiali
borosilicate glass 3.3 flask
flat
Compatibilità con la sterilizzazione
autoclavable compatible
Caratteristiche
without cap
Confezionamento
case of 10 ea
Produttore/marchio commerciale
DURAN® 212165306
Capacità pallone
(800 mL)
Descrizione generale
  • Duran® Erlenmeyer narrow-neck conical flasks are ideal for mixing.
  • Made from borosilicate glass 3.3 for better clarity, chemical resistance, and minimal thermal expansion.
  • Heavy and uniform wall thickness facilitates its usage under extreme temperature fluctuations.
  • Easy-to-read scale with graduation marks in highly durable white enamel.
  • Marking spot for sample identification.
Easy mixing due to conical form. Fired-on, highly durable white ceramic print.
Altre note
Note legali
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)