Documenti fondamentali
DWK11-0051K
Wheaton® Microliter Snap Caps With Septa
black PTFE cap (Push fit)
Scegli un formato
100 EACH
55,20 €
55,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 EACH
55,20 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.11
55,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
black PTFE cap (Push fit)
Caratteristiche
cap with septa
Confezionamento
pkg of 100 ea
Produttore/marchio commerciale
WHEATON® 11-0051K
Applicazioni
Chromatography
Caratteristiche e vantaggi
  • 11mm Snap Caps with installed septa offered in a wide variety of the most popular configurations.
  • Where noted, the Ring is installed between cap and septa for robotics employing magnetics to move vials.
  • Approved for GC and LC (where noted).
Note legali
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)