Documenti fondamentali
AB2272
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-ZO-1
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
tight junction protein 1, zonula occludens 1 protein, Zona occludens protein 1, Zonula occludens protein 1, zona occludens 1
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
mouse (based on 100% sequence homology)
Confezionamento
antibody small pack of 25 μg
tecniche
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TJP1(7082)
Descrizione generale
Le giunzioni occludenti (o giunzioni serrate) sono complessi multiproteici che delimitano i domini della membrana citoplasmatica delle cellule epiteliali ed endoteliali. Molte delle proteine associate alle giunzioni occludenti appartengono alla famiglia delle guanilato-chinasi associate a membrana (MAGUK) e includono le occludine e i membri della famiglia delle proteine periferiche di membrana zonula occludens ZO-1, ZO-2 e ZO-3. Si ritiene che queste proteine rivestano un ruolo sia strutturale che nella trasduzione del segnale e sono caratterizzate da tre moduli di interazione proteina-proteina: il dominio PDZ, il dominio SH3 e il dominio della guanilato-chinasi (GuK). ZO-1 forma complessi con ZO-2 oppure con ZO-3. Tali proteine possono inoltre associarsi a claudina, occludina ed F-actina a livello delle giunzioni occludenti, fornendo un collegamento tra la giunzione stessa e l'actina del citoscheletro. L'espressione di ZO-1 risulta significativamente ridotta in molte linee tumorali mammarie. ZO-2 e ZO-3 sono espresse ubiquitariamente all'interno delle giunzioni occludenti epiteliali, e, a differenza di ZO-1 che è espressa anche nelle giunzioni cellulari dei miociti cardiaci, ZO-2 è espressa solamente nei tessuti epiteliali.
Specificità
Altre omologie: ratto (89% di omologia di sequenza)
Immunogeno
Peptide lineare coniugato con KLH corrispondente a ZO-1 umana.
Applicazioni
Analisi immunoistochimica: diluizioni 1:500 di un lotto precedente hanno rivelato ZO-1 nel tessuto normale di testicolo umano.
Categoria di ricerca
Neuroscienze
Rileva ZO-1 usando questo anticorpo anti-ZO-1, validato per l′uso in WB, IH(P).
Sottocategoria di ricerca
Marcatori neuronali & gliali
Qualità
Valutato mediante Western blot su lisati di cellule HepG2.
Analisi mediante Western blotting: Una concentrazione pari a 0,1 µg/mL di questo anticorpo ha rilevato ZO-1 in 10 µg di lisato di cellule HepG2.
Descrizione del bersaglio
Visualizzato a ~260 kDa
Stato fisico
Anticorpo policlonale di coniglio purificato in tampone contenente tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM con lo 0,05% di azoturo di sodio.
Purificazione per affinità
Stoccaggio e stabilità
Stabile per 1 anno a 2-8 °C dalla data di ricevimento.
Risultati analitici
Controllo
Lisato di cellule HepG2
Altre note
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Concentrazione: fare riferimento alla scheda tecnica specifica del lotto.
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Raccomandato
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Sung-Eun Choi et al.
Experimental and therapeutic medicine, 24(5), 648-648 (2022-09-29)
Tubulointerstitial fibrosis is characterized by accumulation of the extracellular matrix in the interstitium. Lysyl oxidase-like 2 (LOXL2), a member of the lysyl oxidase family, is known for promoting cancer metastasis, invasion and stromal fibrosis in various organs. Our previous study
Mikolaj Adamek et al.
Virulence, 12(1), 1855-1883 (2021-07-17)
Gills of fish are involved in respiration, excretion and osmoregulation. Due to numerous interactions between these processes, branchial diseases have serious implications on fish health. Here, "koi sleepy disease" (KSD), caused by carp edema virus (CEV) infection was used to
Dina Gadalla et al.
Journal of biomedical materials research. Part A, 110(6), 1251-1262 (2022-02-11)
There are reciprocal interactions between epithelial cells and underlying basement membrane. The resemblance of biomaterials to native basement membrane is thus critical for their success when used to regenerate epithelium-containing organs. Particularly, the use of nanofibers and the incorporation of
Kepeng Ou et al.
Journal of cellular and molecular medicine, 24(7), 3958-3970 (2020-03-07)
Diabetic retinopathy (DR) is one of the most severe clinical manifestations of diabetes mellitus and a major cause of blindness. DR is principally a microvascular disease, although the pathogenesis also involves metabolic reactive intermediates which induce neuronal and glial activation
Artem V Fedorov et al.
Cells, 11(21) (2022-11-12)
Mitochondria-targeted antioxidants have become promising candidates for the therapy of various pathologies. The mitochondria-targeted antioxidant SkQ1, which is a derivative of plastoquinone, has been successfully used in preclinical studies for the treatment of cardiovascular and renal diseases, and has demonstrated
Articoli
16HBE14o- human bronchial epithelial cells used to model respiratory epithelium for the research of cystic fibrosis, viral pulmonary pathology (SARS-CoV), asthma, COPD, effects of smoking and air pollution. See over 5k publications.